Learn More
Acetato de vitamina A-d5, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Vitamin A-d5 Acetate |
| CAS | 1217219-62-9 |
| Fórmula molecular | C22H27D5O2 |
| Cantidad | 10 mg |
| Sinónimo | (all-E)-3,7-Dimethyl-9-(2,6,6-trimethyl-1-cyclohexen-1-yl-d5)-2-4,6,8-nonatetraen- 1-ol Acetate, Retinyl-d5 Acetate, Vitamin A1-d5 Acetate, all-trans-Retinol-d5 Acetate |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C22H32O2/c1-17(9-7-10-18(2)14-16-24-20(4)23)12-13-21-19(3)11-8-15-22(21,5)6/h7,9-10,12-14H,8,11,15-16H2,1-6H3/i3D3,11D2 |
| SMILES | [2H]C1([2H])CCC(C)(C)C(/C=C/C(C)=C/C=C/C(C)=C/COC(C)=O)=C1C([2H])([2H])[2H] |
| Nombre IUPAC | [9-[3,3-dideuterio-6,6-dimetil-2-(trideuteriometil)ciclohexen-1-il]-3,7-dimetilnona-2,4,6,8-tetraenil] acetato |
| Peso molecular (g/mol) | 333.52 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 333.2716 |