Learn More
Acetato de vitamina A, TRC
Código de producto. 30010481
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
10 g
100 g
Tamaño de la unidad:
10 g
100 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30010481 10 g 10 g
30010201 100 g 100 g
30009219 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30010481 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCV67600010G
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 10-12-2026
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 127-47-9
Fórmula molecular C22 H32 O2
Peso molecular (g/mol) 328.49
Sinónimo Retinol, acetate, all-trans- (8CI), Arovit, Myvak, Myvax, NSC 122045, NSC 122760, Retinol acetate, Retinyl acetate, Ro 1-5275, Rovimix A 1000, Vitamin A acetate, Vitamin A1 acetate, all-trans-Retinol acetate, all-trans-Retinyl acetate, all-trans-Vitamin A acetate, trans-Retinol acetate, trans-Retinyl acetate
Nombre IUPAC Acetato de [(2E,4E,6E,8E)-3,7-dimetil-9-(2,6,6-trimetilciclohexen-1-il)nona-2,4,6,8-tetraenil]
SMILES CC(=O)OC\C=C(/C)\C=C\C=C(/C)\C=C\C1=C(C)CCCC1(C)C
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Vitamin A acetate (Retinol acetate)
Notas de grado de pureza HPLC
Cantidad 10 g
Fórmula InChI InChI=1S/C22H32O2/c1-17(9-7-10-18(2)14-16-24-20(4)23)12-13-21-19(3)11-8-15-22(21,5)6/h7,9-10,12-14H,8,11,15-16H2,1-6H3/b10-7+,13-12+,17-9+,18-14+
Formula Weight (peso de la fórmula) 328.2402
Porcentaje de pureza >95%