Learn More
Acetato de vitamina A, MP Biomedicals™
Código de producto. 11447481 Tienda MP Biomedicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 g
Tamaño de la unidad:
100 g
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11447481 100 g 100 g
1 options
Código de producto. 11447481 Proveedor MP Biomedicals N.º de proveedor 0210325780
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    132.00€
    124.95€ / 100 g
    Ahorro 7.05€
    5% Descuento
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 22-12-2026
CAS 127-47-9
Fórmula molecular C22H32O2
Peso molecular (g/mol) 328.496
Número MDL MFCD00019413
Clave InChI QGNJRVVDBSJHIZ-QHLGVNSISA-N
Sinónimo retinyl acetate, vitamin a acetate, retinol acetate, retinol, acetate, all-trans-retinyl acetate, crystalets, vitamin a1 acetate, all-trans-retinol acetate, vitamin a alcohol acetate, davitan a 650
PubChem CID 638034
ChEBI CHEBI:32095
Nombre IUPAC Acetato de [(2E,4E,6E,8E)-3,7-dimetil-9-(2,6,6-trimetilciclohexen-1-il)nona-2,4,6,8-tetraenil]
SMILES CC1=C(C(CCC1)(C)C)C=CC(=CC=CC(=CCOC(=O)C)C)C
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Vitamin A acetate
Color Amarillo
Cantidad 100 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 328.5
Forma física Polvo cristalino
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • acetato de retinilo
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Toxicidad para la reproducción Categoría 1A
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • PELIGRO ACUÁTICO A LARGO PLAZO Categoría 4
Indicaciones de peligro
  • H360-Puede perjudicar la fertilidad o dañar al feto.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H413-Puede ser nocivo para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P273-Evitar su liberación al medio ambiente.
  • P321-Se necesita un tratamiento específico (ver en esta etiqueta).
  • P405-Guardar bajo llave.
  • P501-Eliminar el contenido/el recipiente en conforme a la reglamentación local/regional/ nacional/internacional.
  • P308+P313-EN CASO DE exposición manifiesta o presunta: Consultar a un médico.