Learn More
Acetato de vitamina A en gelatina, 500 000 IU/g, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11473347
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
500 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
500 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11473347 500 g 500 g
11453347 25 g 25 g
11463347 100 g 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11473347 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A16237.36
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
CAS: 127-47-9 | C22H32O2 | 328.496 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 127-47-9
Fórmula molecular C22H32O2
Peso molecular (g/mol) 328.496
Número MDL MFCD00019413
Clave InChI QGNJRVVDBSJHIZ-QHLGVNSISA-N
Sinónimo retinyl acetate, vitamin a acetate, retinol acetate, retinol, acetate, all-trans-retinyl acetate, crystalets, vitamin a1 acetate, all-trans-retinol acetate, vitamin a alcohol acetate, davitan a 650
PubChem CID 638034
ChEBI CHEBI:32095
Nombre IUPAC Acetato de [(2E,4E,6E,8E)-3,7-dimetil-9-(2,6,6-trimetilciclohexen-1-il)nona-2,4,6,8-tetraenil]
SMILES CC1=C(C(CCC1)(C)C)C=CC(=CC=CC(=CCOC(=O)C)C)C
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Vitamin A acetate
Nombre de nota in gelatin
Cantidad 500 g
Beilstein 1915439
Sensibilidad Air and light sensitive; Hygroscopic
Índice Merck 14,10013
Concentration or Composition (by Analyte or Components) 500 000 UI/g