Learn More
Acetato de vitamina A 10 μg/ml en acetonitrilo, Dr. Ehrenstorfer
Código de producto. 30310786
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mL
Tamaño de la unidad:
1 ml
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30310786 1 mL 1 ml
1 options
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
Código de producto. 30310786 Proveedor Dr. Ehrenstorfer N.º de proveedor DREA17923820AL10
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 16-04-2027
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
Descubra los materiales de referencia certificados del Dr. Ehrenstorfer: Disponible en múltiples formatos, incluidas mezclas regulatorias de múltiples componentes, para potenciar su análisis de alimentos y medio ambiente con calidad trazable y acreditada por ISO.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Vitamin A acetate (Retinol acetate)
CAS 127-47-9
Nombres de analitos o componentes Vitamin A acetate (Retinol acetate)
Condiciones de envío Temperatura ambiente
Fórmula molecular C22 H32 O2
Concentración 10 μg/ml
Certificaciones/conformidad ISO 17034
Sinónimo Retinol, acetate, all-trans-, Arovit, Myvak, Myvax, NSC 122045, NSC 122760, Retinol acetate, Retinyl Acetate, Ro 1-5275, Rovimix A 1000, Vitamin A acetate, Vitamin A1 acetate, all-trans-Retinol acetate, all-trans-Retinyl acetate, all-trans-Vitamin A acetate, trans-Retinol acetate, trans-Retinyl acetate
Fórmula InChI InChI=1S/C22H32O2/c1-17(9-7-10-18(2)14-16-24-20(4)23)12-13-21-19(3)11-8-15-22(21,5)6/h7,9-10,12-14H,8,11,15-16H2,1-6H3/b10-7+,13-12+,17-9+,18-14+
SMILES CC(=O)OC\C=C(/C)\C=C\C=C(/C)\C=C\C1=C(C)CCCC1(C)C
Nombre IUPAC Acetato de [(2E,4E,6E,8E)-3,7-dimetil-9-(2,6,6-trimetilciclohexen-1-il)nona-2,4,6,8-tetraenil]
Solvent or Matrix Acetonitrilo
Peso molecular (g/mol) 328.49
Cantidad 1 mL
Formula Weight (peso de la fórmula) 328,2402 g/mol