Learn More
R&D Systems™ VisUCyte Antigen Retrieval Reagent-Universal
Código de producto. 30002154
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
50 mL
Tamaño de la unidad:
50 ml
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30002154 50 mL 50 ml
1 options
Código de producto. 30002154 Proveedor R&D Systems™ N.º de proveedor VCTS023
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    179.17€
    158.55€ / 50 ml
    Ahorro 20.62€
    11% Descuento
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 18-11-2026
VisUCyte™ Antigen Retrieval Reagents are three different antigen retrieval systems that utilize heat-induced recovery of cell and tissue antigens.
  • The optimal antigen unmasking condition is a function of temperature (90-100°C) and incubation time (up to 30 minutes) and should be established by each individual investigator.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Contenido y almacenamiento Store the unopened product at room temperature. Do not use past expiration date.
Línea de productos R&D Systems
Cantidad 50 mL