Learn More
R&D Systems™ VisUBlock Mouse on Mouse Blocking Reagent
Código de producto. 30002078
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mL
Tamaño de la unidad:
1 ml
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30002078 1 mL 1 ml
1 options
Código de producto. 30002078 Proveedor R&D Systems™ N.º de proveedor VB00101ML
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    367.50€
    327.60€ / 1 ml
    Ahorro 39.90€
    10% Descuento
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 04-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Blocking reagent for use with primary antibodies from mouse host and mouse tissue.
  • Reduces background staining
  • Enables staining of mouse tissue with mouse IgG primary antibodies
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Contenido y almacenamiento Store the unopened product at 2-8°C. Do not use past expiration date.
Línea de productos R&D Systems
Cantidad 1 mL
Especie Mouse
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.