Learn More
VistaLab™ Technologies Accesorios para depósitos de reactivos: Tapa
Descripción
- Para los depósitos de 100 ml, protege los reactivos del polvo y minimiza la evaporación
Especificaciones
Especificaciones
| Certificaciones/conformidad | Sin ARNasa, ADNasa ni pirógenos |
| Color | Transparente |
| Capacidad (métrico) | 100 mL |
| Material | Plástico |
| Esterilidad | Estéril |
| Tipo | Tapa para depósitos |
| Para utilizar con (aplicación) | Manejo general de líquidos |
| Envase | A granel |
| Cantidad | 100/Cs. |
| Esterilizables en autoclave | No esterilizable en autoclave |
| Mostrar más |