Learn More
- Home
- Products
- Depósitos
- Depósitos y revestimientos
- VistaLab™ Technologies Depósitos de reactivos
VistaLab™ Technologies Depósitos de reactivos
Código de producto. 11965722
Cambiar vista
Click to view available options
Capacidad (métrico):
100 ml
100 ml (con tapa)
10 ml
25 ml
25 ml (dividido)
50 ml
Esterilidad:
Estéril
No estéril
Envase:
A granel
En envase individual
Envasado individual
Cantidad:
10/bolsa x 10; 100/caja.
100/caja
20/bolsa x 10; 200/caja.
200 en 20 bolsas de 10
50/caja
Tamaño de la unidad:
paquete de 100
paquete de 200
paquete de 50
24 product options available for selection
| Código de producto. | Capacidad (métrico) | Esterilidad | Envase | Cantidad | unitSize |
|---|---|---|---|---|---|
| 11965722 | 50 ml | Estéril | A granel | 20/bolsa x 10; 200/caja. | paquete de 200 |
| 11915732 | 100 ml | Estéril | A granel | 10/bolsa x 10; 100/caja. | paquete de 100 |
| 11925732 | 100 ml | Estéril | En envase individual | 50/caja | paquete de 50 |
| 11945732 | 25 ml (dividido) | Estéril | A granel | 10/bolsa x 10; 100/caja. | paquete de 100 |
| 11925742 | 100 ml (con tapa) | Estéril | En envase individual | 50/caja | paquete de 50 |
| 11955732 | 25 ml | Estéril | En envase individual | 50/caja | paquete de 50 |
| 11975732 | 50 ml | Estéril | A granel | 10/bolsa x 10; 100/caja. | paquete de 100 |
| 11985732 | 50 ml | Estéril | En envase individual | 50/caja | paquete de 50 |
| 11935722 | 100 ml | Estéril | En envase individual | 100/caja | paquete de 100 |
| 11995732 | 100 ml | Estéril | A granel | 20/bolsa x 10; 200/caja. | paquete de 200 |
| 11945722 | 25 ml | Estéril | A granel | 20/bolsa x 10; 200/caja. | paquete de 200 |
| 11905742 | 50 ml | Estéril | En envase individual | 100/caja | paquete de 100 |
| 11955722 | 25 ml | Estéril | En envase individual | 100/caja | paquete de 100 |
| 11975742 | 25 ml | No estéril | A granel | 10/bolsa x 10; 100/caja. | paquete de 100 |
| 11985742 | 25 ml (dividido) | No estéril | A granel | 10/bolsa x 10; 100/caja. | paquete de 100 |
| 11915752 | 50 ml | No estéril | A granel | 10/bolsa x 10; 100/caja. | paquete de 100 |
| 11965742 | 100 ml | No estéril | A granel | 10/bolsa x 10; 100/caja. | paquete de 100 |
| 11935732 | 25 ml | Estéril | A granel | 10/bolsa x 10; 100/caja. | paquete de 100 |
| 11965732 | 25 ml (dividido) | Estéril | En envase individual | 50/caja | paquete de 50 |
| 15742962 | 10 ml | Estéril | A granel | 100/caja | paquete de 100 |
| 16445094 | 10 ml | Estéril | Envasado individual | 50/caja | paquete de 50 |
| 16455094 | 10 ml | Estéril | A granel | 200 en 20 bolsas de 10 | paquete de 200 |
| 16465094 | 10 ml | Estéril | Envasado individual | 100/caja | paquete de 100 |
| 16405104 | 10 ml | No estéril | A granel | 100/caja | paquete de 100 |
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 24 options available.
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Código de producto.
11965722
Proveedor
VistaLab™ Technologies
N.º de proveedor
30542006
Inicie sesión o regístrese para comprobar su precio y disponibilidad.
Spotlight Ofertas
Usar código promocional 28036
Usar código promocional 28036
Fecha estimada de envoi: 14-08-2026
Inicie sesión para ver el stock
Inicie sesión para ver el stock
Añadir a la cesta
171.00 EUR hasta el 2026-08-31
MEJOR PRECIO en promoción! Use el código promocional "28036" para aplicar la oferta.
MEJOR PRECIO en promoción! Use el código promocional "28036" para aplicar la oferta.
Añadir a la cesta
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Descripción
- Poliestireno con esquinas de base recortada
- Boquillas de vaciado distintas para vaciar los depósitos sin salpicaduras
- Los incrementos graduados bien marcados en la pared interior minimizan los residuos de reactivos
- La base ancha y la construcción robusta proporcionan estabilidad y contribuyen a evitar salpicaduras
- Las estructuras de esquina moldeadas permiten separar fácilmente los depósitos empaquetados a granel
- Disponible en volúmenes de 25, 50, 100 ml y 1,8 L; Disponible en 25 ml con configuración dividida para pipeteo multicanal de dos reactivos simultáneamente
- El modelo de 100 ml (n.º de cat. 21-385-111) se suministra con tapa.
- Disponible en envase individual o a granel, esterilizado con gamma o no estéril
Información de órdenes
La tapa del depósito se vende por separado (Cat. No. 21-385-110).
Especificaciones
Especificaciones
| Certificaciones/conformidad | Sin pirógenos |
| Color | Blanco |
| Capacidad (métrico) | 50 ml |
| Material | Poliestireno |
| Esterilidad | Estéril |
| Tipo | Depósito de reactivos |
| Para utilizar con (aplicación) | Manejo general de líquidos |
| Altura (imperial) | 6 in |
| Longitud (imperial) | 18 in |
| Envase | A granel |
| Cantidad | 20/bolsa x 10; 200/caja. |
| Anchura (imperial) | 12 in |
| Esterilizables en autoclave | No esterilizable en autoclave |
| Canales | 1 |
| Desechables | Un solo uso |
| Forma del fondo | Fondo en V |
| Mostrar más Mostrar menos |