Learn More
VistaLab™ Technologies Pipeteador de volumen fijo Ovation™
Descripción
- Funcionamiento mecánico del émbolo de baja fuerza de 1 tiempo (F1) o 2 tiempos (con sobresoplado) (F2)
- Ovation F1 disponible de 5-1000 μl
- Ovation F2 disponible de 1-1000 μl
- Volúmenes fijos personalizados disponibles previa solicitud
- Abridor de tapones de microtubos integrado
- La boquilla con filtro reemplazable evita la contaminación del pipeteador
- Es posible realizar el ajuste de calibración en el laboratorio
Especificaciones
Especificaciones
| Exactitud | ±0,8% |
| Esterilizables en autoclave | No autoclavable |
| Color | Verde |
| Desechables | Reutilizables |
| Para utilizar con | Punta de micropipeta |
| Material | Policarbonato/ABS |
| Modelo | F2 |
| Número de canales | 1 |
| Esterilidad | No estéril |
| Tipo | Pipeta de dos tiempos |
| Mostrar más |