Learn More
VistaLab™ Technologies Pipeteador de volumen fijo Ovation™
Código de producto. 11972225
Change view
Click to view available options
Volumen (métrico):
10, 100, 200, 1000 μL
100 μl
1000 μl
2 μl
20 μl
200 μl
25 μl
50 μl
500 μl
Exactitud:
± 1,5 %/± 0,8 %/± 0,8 %/± 0,8 %
±0,8%
±1,0%
±1,4%
±1,5%
Tipo:
Pipeta de dos tiempos
Pipeta de volumen fijo
Pipetas de un solo tiempo
Tamaño de la unidad:
cada uno
11 product options available for selection
Product selection table with 11 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Volumen (métrico) Exactitud Tipo unitSize
11972225 200 μl ±0,8% Pipetas de un solo tiempo cada uno
11932225 20 μl ±1,0% Pipetas de un solo tiempo cada uno
11942225 25 μl ±1,4% Pipetas de un solo tiempo cada uno
11952225 50 μl ±0,8% Pipetas de un solo tiempo cada uno
11962225 100 μl ±0,8% Pipetas de un solo tiempo cada uno
11902235 500 μl ±0,8% Pipetas de un solo tiempo cada uno
11922235 1000 μl ±0,8% Pipetas de un solo tiempo cada uno
11912235 10, 100, 200, 1000 μL ± 1,5 %/± 0,8 %/± 0,8 %/± 0,8 % Pipeta de volumen fijo cada uno
11922245 2 μl ±1,5% Pipeta de dos tiempos cada uno
11986885 50 μl ±0,8% Pipeta de dos tiempos cada uno
11946895 1000 μl ±0,8% Pipeta de dos tiempos cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 11 options available.
11 options
Código de producto. 11972225 Proveedor VistaLab™ Technologies N.º de proveedor 11570100
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Las pipetas Ovation™ tienen un diseño ergonómico exclusivo y patentado. Son las únicas pipetas que abordan completamente los problemas de postura, repetición y fuerza para reducir significativamente la tensión y el dolor que se producen al pipetear, al tiempo que proporcionan siempre una precisión y exactitud superiores.
  • Funcionamiento mecánico del émbolo de baja fuerza de 1 tiempo (F1) o 2 tiempos (con sobresoplado) (F2)
  • Ovation F1 disponible de 5-1000 μl
  • Ovation F2 disponible de 1-1000 μl
  • Volúmenes fijos personalizados disponibles previa solicitud
  • Abridor de tapones de microtubos integrado
  • La boquilla con filtro reemplazable evita la contaminación del pipeteador
  • Es posible realizar el ajuste de calibración en el laboratorio
Especificaciones
Exactitud ±0,8%
Esterilizables en autoclave No autoclavable
Color Azul
Desechables Reutilizables
Para utilizar con Micropipeteo/transferencia de líquidos
Material Policarbonato/ABS
Modelo F1
Número de canales 1
Esterilidad No estéril
Tipo Pipetas de un solo tiempo
Volumen (métrico) 200 μl
Para utilizar con (aplicación) Micropipeteo/transferencia de líquidos
Incluye Percha de estante, llave de calibración
Precisión 0,15%
Cantidad 1 unidad
Garantía 2 años de garantía limitada