Learn More
VistaLab™ Technologies Conjunto básico de pipetas de volumen ajustable Ovation™
Descripción
Includes
Tres pipetas Ovation de volumen ajustable (2–20 μl, 20–200 μl, 100–1000 μl); 3 soportes para estantes Ovation, 3 gradillas de puntas Ovation
- Se pueden seleccionar otros ajustes de volumen en incrementos precisos en toda la gama del pipeteador
- Un émbolo de ajuste de baja fuerza controla manualmente las velocidades de aspiración y dispensación con un esfuerzo mínimo
Especificaciones
Especificaciones
| Esterilizables en autoclave | No autoclavable |
| Color | Surtido |
| Desechables | Reutilizables |
| Para utilizar con | Puntas de pipeta |
| Tipo de agarre | Ergonómico |
| Material | Policarbonato/ABS |
| Número de canales | 1 |
| Línea de productos | Ovation |
| Programable | No |
| Esterilidad | No estéril |
| Mostrar más |