Learn More
VistaLab™ Technologies Pipetas electrónicas monocanal Ovation™
Código de producto. 11992215
Cambiar vista
Click to view available options
Volumen (métrico):
0,2 a 10 mL
0,5 a 20 μL
2 a 125 μL
25 a 1250 μL
De 100 a 5000 μl
De 5 a 250 μL
Color:
Amarillo
Azul
Gris
Morado
Rojo
Verde
Incrementos:
0,05 μl
0,5 μl
1 μl
5 μL
10 μL
Tamaño de la unidad:
cada uno
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Volumen (métrico) Color Incrementos Tamaño de la unidad
11992215 25 a 1250 μL Morado 5 μL cada uno
11932215 De 5 a 250 μL Azul 1 μl cada uno
11912215 2 a 125 μL Verde 0,5 μl cada uno
11965822 De 100 a 5000 μl Gris 10 μL cada uno
11992205 0,5 a 20 μL Amarillo 0,05 μl cada uno
11972215 0,2 a 10 mL Rojo 10 μL cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Código de producto. 11992215 Proveedor VistaLab™ Technologies N.º de proveedor 10651250
Esenciales de laboratorio Vistalab
Usar código promocional 27960
Ver todas las promociones
Fecha estimada de envoi: 16-02-2027
La elección ergonómica ideal para aquellos que necesitan un menú completo de funciones automatizadas de manipulación de líquidos
  • Boquilla desechable unidireccional
  • El sistema propietario de liberación de energía descarta las puntas con solo pulsar un botón
  • El émbolo contorneado activa electrónicamente la actividad de pipeteo
  • El gancho ajustable se puede colocar fácilmente para un ajuste personalizado y reduce el esfuerzo de retención
  • La forma bionatural proporciona al usuario la máxima estabilidad al pipetear con una presión de contacto mínima
  • Controles de botón pulsador sencillos
  • Las operaciones totalmente electrónicas maximizan la eficacia para todas las tareas, incluyendo la dispensación múltiple, el pipeteo, el pipeteo inverso, la mezcla, la dilución en serie y la dispensación secuencial automática.
  • Se coloca de forma segura sobre encimeras
  • Incluye cargador/fuente de alimentación
Especificaciones
Exactitud ±0,75%
Batería, tipo Iones de litio
Puntas compatibles VistaLab™ punta
Espaciado de las puntas ajustable No
Esterilizables en autoclave No autoclavable
Color Morado
Desechables Reutilizables
Para utilizar con Vistalab Consejo
Material Policarbonato/ABS
Modelo Diestro
Número de canales 1
Línea de productos Ovation
Esterilidad No estéril
Tipo Pipeta
Volumen (métrico) 25 a 1250 μL
Pantalla LCD
Estilo de dedo Ergonómico
Para utilizar con (equipo) Punta VistaLab
Incluye fuente de alimentación con adaptador, colgador de estante
Incrementos 5 μL
Número de velocidades 5
Cantidad 1 Unidad
Garantía 2 años de garantía limitada
Longitud (imperial) 8 in
Anchura (imperial) 8 in
Altura (imperial) 6 in
Requisitos eléctricos Batería recargable de ion-litio, fuente de alimentación de ovación