Learn More
VistaLab™ Technologies Pipetas de 8 canales Ovation™
Código de producto. 11932235
Cambiar vista
Click to view available options
Volumen (métrico):
0,5 a 20 μL
2 a 125 μL
25 a 1250 μL
De 5 a 250 μL
Color:
Amarillo
Azul
Morado
Verde
Modelo:
Diestro
Tamaño de la unidad:
cada uno
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Volumen (métrico) Color Modelo Tamaño de la unidad
11932235 0,5 a 20 μL Amarillo Diestro cada uno
11952235 2 a 125 μL Verde Diestro cada uno
11972235 De 5 a 250 μL Azul Diestro cada uno
11992235 25 a 1250 μL Morado Diestro cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Código de producto. 11932235 Proveedor VistaLab™ Technologies N.º de proveedor 11600020
Fecha estimada de envoi: 26-11-2026
Programación sencilla y directa junto con precisión y exactitud fiables y consistentes
  • Diseño ergonómico correcto, cómodo y con funciones electrónicas para procedimientos repetitivos
  • Cuenta con un sistema de adquisición de puntas que proporciona una señal de retroalimentación positiva para indicar que cada punta está bien asentada y sellada; no es necesario manipular manualmente
  • Al finalizar el pipeteo, todas las puntas se desechan con solo pulsar un botón
  • Equipado con múltiples operaciones de dosificación, pipeta, pipeta inversa, mezcla y dilución en serie y funciones de manipulación de líquidos con recuperación de los ajustes de volumen almacenados
  • Disponible en modelos para zurdos y diestros con la colocación de pantalla LCD adecuada
  • Para dispensación precisa de líquidos de 0,5 a 1250 μL
Especificaciones
Exactitud ±1% a los 20 μYo, ±1,5% a los 10 μYo, ±3% (a 2 μL)
Puntas compatibles 10 μL
Espaciado de las puntas ajustable No
Esterilizables en autoclave No autoclavable
Color Amarillo
Desechables Reutilizables
Para utilizar con Punta de pipeta (20 μL)
Tipo de agarre Ergonómico
Material Policarbonato/ABS
Modelo Diestro
Número de canales 8
Línea de productos Tecnologías Ovación
Esterilidad No estéril
Tipo Pipeta electrónica
Volumen (métrico) 0,5 a 20 μL
Pantalla LCD
Estilo de dedo Ergonómico
Incluye fuente de alimentación con adaptador, percha de soporte
Incrementos 0,05 μl
Cantidad 1 unidad
Garantía 2 años de garantía limitada
Longitud (imperial) 8 in
Anchura (imperial) 8 in
Altura (imperial) 6 in
Requisitos eléctricos Batería recargable de ion-litio, fuente de alimentación de ovación