Learn More
VistaLab™ Technologies Pipetas de 12 canales Ovation™
Código de producto. 11972205
Change view
Click to view available options
Volumen (métrico):
0,5 a 20 μL
2 a 125 μL
25 a 850 μL
De 5 a 250 μL
Color:
Amarillo
Azul
Gris
Verde
Modelo:
Diestro
Unit Size:
cada uno
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Volumen (métrico) Color Modelo Unit Size
11972205 25 a 850 μL Gris Diestro cada uno
11937564 2 a 125 μL Verde Diestro cada uno
11917564 0,5 a 20 μL Amarillo Diestro cada uno
11952205 De 5 a 250 μL Azul Diestro cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 11972205 Supplier VistaLab™ Technologies Supplier No. 10600850
Esenciales de laboratorio Vistalab
Usar código promocional 27960
View all promotions
Fecha estimada de envoi: 03-02-2027
Add to basket
Add to basket
This item is not returnable. View return policy
Programación sencilla y directa junto con precisión y exactitud fiables y consistentes
  • Diseño ergonómico correcto, cómodo y con funciones electrónicas para procedimientos repetitivos
  • Cuenta con un sistema de adquisición de puntas que proporciona una señal de retroalimentación positiva para indicar que cada punta está bien asentada y sellada; no es necesario manipular manualmente
  • Al finalizar el pipeteo, todas las puntas se desechan con solo pulsar un botón
  • Equipado con múltiples operaciones de dosificación, pipeta, pipeta inversa, mezcla y dilución en serie y funciones de manipulación de líquidos con recuperación de los ajustes de volumen almacenados
  • Disponible en modelos para zurdos y diestros con la colocación de pantalla LCD adecuada
  • Para dispensación precisa de líquidos de 0,5 a 850 μL
Specifications
Exactitud ±1% a 850 μYo, ±1,25% a 425 μYo, ±3,5% (a los 85 μL)
Puntas compatibles 1 a 20 μL
Espaciado de las puntas ajustable No
Esterilizables en autoclave No autoclavable
Color Gris
Desechables Reutilizables
Para utilizar con Punta de pipeta (1000 μL)
Tipo de agarre Ergonómico
Material Policarbonato/ABS
Modelo Diestro
Número de canales 12
Línea de productos Tecnologías Ovación
Esterilidad No estéril
Tipo Pipeta electrónica
Volumen (métrico) 25 a 850 μL
Pantalla LCD
Estilo de dedo Ergonómico
Incluye fuente de alimentación con adaptador, percha de soporte
Incrementos 5 μL
Cantidad 1 unidad
Garantía 2 años de garantía limitada
Longitud (imperial) 8 in
Anchura (imperial) 8 in
Altura (imperial) 6 in
Requisitos eléctricos Batería recargable de ion-litio, fuente de alimentación de ovación