Learn More
VistaLab™ Technologies Pipetas de 12 canales Ovation™
Código de producto. 11952205
Click to view available options
Volumen (métrico):
2 a 125 μL
De 0,5 to 20 µl
De 25 to 850 µl
De 5 to 250 µl
Color:
20μL epT.I.P.S™ punta de pipeta
Azul
Gris
Verde
Modelo:
Diestro
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. 11952205
Marca: VistaLab™ Technologies 10600250
Programación sencilla y directa junto con precisión y exactitud fiables y consistentes
  • Diseño ergonómico correcto, cómodo y con funciones electrónicas para procedimientos repetitivos
  • Cuenta con un sistema de adquisición de puntas que proporciona una señal de retroalimentación positiva para indicar que cada punta está bien asentada y sellada; no es necesario manipular manualmente
  • Al finalizar el pipeteo, todas las puntas se desechan con solo pulsar un botón
  • Equipado con múltiples operaciones de dosificación, pipeta, pipeta inversa, mezcla y dilución en serie y funciones de manipulación de líquidos con recuperación de los ajustes de volumen almacenados
  • Disponible en modelos para zurdos y diestros con la colocación de pantalla LCD adecuada
  • Para dispensar líquidos de precisión de 0,5 a 850 μl
Especificaciones
Exactitud ±0,8% a 250 μL, ±1% a 125 μL, ±2,5% (a 25 μL)
Puntas compatibles 1000 a 10000 μL
Espaciado de las puntas ajustable No
Esterilizables en autoclave No autoclavable
Color Azul
Desechables Reusable
Para utilizar con Pipette Tip (300 μL)
Tipo de agarre Ergonómico
Material Policarbonato/ABS
Modelo Diestro
Número de canales 12
Línea de productos Tecnologías Ovation
Esterilidad No estéril
Tipo Pipeta electrónica
Volumen (métrico) De 5 to 250 µl
Pantalla LCD
Estilo de dedo Ergonómico
Incluye fuente de alimentación con adaptador, percha de soporte
Incrementos 1 μl
Cantidad 1 unidad
Garantía 2 años de garantía limitada
Longitud (imperial) 8 in
Anchura (imperial) 8 in
Altura (imperial) 6 in
Requisitos eléctricos Batería recargable de ion-litio, fuente de alimentación de ovación