Learn More
VistaLab™ Technologies Abridor de tapones
Código de producto. 11975962
Change view
Click to view available options
Tamaño:
11 mm
Tamaño de la unidad:
paquete de 3
Código de producto. Tamaño unitSize
11975962 11 mm paquete de 3
1 options
Código de producto. 11975962 Proveedor VistaLab™ Technologies N.º de proveedor 90574004
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Una solución ergonómica y fácil de usar para abrir tubos PCR o microtubos mientras se pipetea
Especificaciones
Tubos de almacenamiento compatibles Tubos con tapones de 8 mm
Longitud (imperial) 3 in
N.° por paquete 1 unidad
Funcionamiento Manual
Anchura (imperial) 3 pulg
Tipo Kit de abridor de tapones
Para utilizar con (equipo) Modelos Ovation electrónicos de un solo canal y de volumen ajustable y fijo
Tamaño 11 mm
Para utilizar con (aplicación) Solución ergonómica ideal y fácil de usar para abrir tubos PCR o microtubos mientras se pipetea