Learn More
WTW™ Sensor de turbidez IR IDS VisoTurb™ 900-P.
Descripción
- Medición de turbidez IDS digital para aplicaciones móviles in situ en aguas superficiales, pruebas de bombas y muestras de procesos
- Para su uso con todos los medidores portátiles IDS MultiLine™ y en el laboratorio con los modelos IDS inoLab™ Multi 9310, 9620 IDS y 9630 IDS
- Calibración sencilla de dos o tres puntos
- Adecuado para mediciones multiparamétricas
- Resistente y fiable
- Carcasa de titanio resistente a la corrosión, resistente al agua hasta 10 bar
- Se recomienda su uso con módulos inalámbricos IDS
Especificaciones
Especificaciones
| Tipo | Sensor de turbidez digital, listo para conexión inalámbrica |
| Para utilizar con (equipo) | Medidores portátiles IDS MultiLine, inoLab Multi 9310 IDS, 9620 IDS y 9630 IDS |
| Incluye | Cabezal de enchufe universal |
| Accesorios recomendados | Módulos inalámbricos IDS |