Learn More
Univet™ Kit de monturas y lentes
Código de producto. 17991712
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 marcos, 50 viseras
Tamaño de la unidad:
paquete de 10
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
17991712 10 marcos, 50 viseras paquete de 10
1 options
Código de producto. 17991712 Proveedor Univet™ N.º de proveedor MDU7010
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    119.28€
    102.01€ / paquete de 10
    Ahorro 17.27€
    14% Descuento
Fecha estimada de envoi: 23-12-2026
Monturas con patillas plegables que permiten un fácil almacenamiento en el bolsillo. La visera antivaho desechable es grande y se puede quitar fácilmente. Incluye 10 marcos más 50 viseras.
  • Lente intercambiable
  • Peso ultraligero
  • Para brillo estándar, brillo bajo
  • Color de la lente: Transparente
  • Plegable; permite un fácil almacenamiento.
Especificaciones
Certificaciones/conformidad EN166
Revestimiento de lente Antivaho, Scratch-resistant
Tinción de lente Ninguno
Tipo de producto Protector ocular
Modelo 712 UP, Lente intercambiable
Cantidad 10 marcos, 50 viseras
Material Acetato
Desechables Reutilizables
Lens Material Poliéster
Material del bastidor Policarbonato
Esterilizables en autoclave No esterilizable en autoclave