Learn More
Vismodegib, MedChemExpress
Descripción
Vismodegib (GDC-0449) is an orally active hedgehog pathway inhibitor with an IC50 of 3 nM. Vismodegib also inhibits P-gp, ABCG2 with IC50 values of 3.0 μM and 1.4 μM, respectively.
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Vismodegib |
| CAS | 879085-55-9 |
| Color | Off-White |
| Notas de grado de pureza | Research |
| Fórmula molecular | C19H14Cl2N2O3S |
| Cantidad | 50 mg |
| Sinónimo | GDC-0449 |
| Información de solubilidad | DMSO : 50 mg/mL (118.68 mM; Need ultrasonic) ∣Ethanol : 3.33 mg/mL (7.90 mM; ultrasonic and warming and heat to 60°C) |
| SMILES | O=C(C1=CC=C(C=C1Cl)S(=O)(C)=O)NC2=CC=C(C(C3=NC=CC=C3)=C2)Cl |
| Peso molecular (g/mol) | 421.3 |
| Mostrar más |