Learn More
Lector de códigos de barras de alta velocidad VisionMate™ HSX
Descripción
El lector de códigos de barras de alta velocidad Thermo Scientific™ VisionMate™ HSX descodifica códigos de barras de tubos 2D en tan solo un segundo. Compatible con tubos Matrix™ y Nunc™ en gradillas de formato 24, 48, 96 y 384. El software VisionMate™ Suite rediseñado proporciona una amplia gama de opciones de exportación para una transferencia sin problemas de los datos de códigos de barras a su LIMS, ELN o base de datos. Las configuraciones en gradilla precargadas permiten leer rápidamente las gradillas de los tubos Matrix™ y Nunc™ sin necesidad de realizar pasos de configuración adicionales. VisionMate™ HSX puede descodificar códigos de barras 2D y lineales de gradillas, lo que proporciona opciones de seguimiento adicionales. La información visual de LED personalizables avisa al usuario instantáneamente sobre lecturas correctas, así como sobre cualquier error de lectura. VisionMate™ HSX cuenta con una clasificación IP66, que protege el instrumento de diversas condiciones ambientales adversas en el laboratorio y establece la barrera de entorno crítico necesaria para su uso en una sala limpia. La unidad base recibe alimentación exclusivamente a través de una única conexión USB al ordenador. VisionMate™ HSX se puede utilizar en sobremesa o integrar en su sistema automatizado.
- Lee los tubos Matrix™ y Nunc™ con códigos de barras 2D en gradillas de formato 24, 48, 96 y 384 en tan solo un segundo.
- La interfaz gráfica de usuario proporciona varias opciones para la visualización y exportación de datos a su LIMS, ELN o base de datos.
- Configuraciones en gradilla precargadas para gradillas Matrix™ y Nunc™.
- Puede leer códigos de barras 2D y lineales de gradillas para ofrecer opciones de seguimiento adicionales.
- El lector magnético de códigos de barras lineales incluido se puede colocar en varias ubicaciones de toda la carcasa metálica de la unidad base para leer códigos de barras lineales de gradillas.
- La crioprotección proporciona resistencia a la acumulación de escarcha en la superficie de lectura.
- La información de LED personalizables proporciona al usuario un aviso instantáneo de lecturas correctas y errores de lectura relacionados con el número de tubos, la orientación de la gradilla y los códigos de barras de gradillas.
- El lector base recibe alimentación exclusivamente a través de una única conexión USB al ordenador.
- La clasificación IP66 proporciona una barrera de entorno crítico que permite el uso de salas limpias y protege al lector de condiciones ambientales adversas.
- Se puede utilizar como unidad de sobremesa o integrar en su sistema automatizado.
- VisionMate™ HSX es el complemento perfecto para la oferta de tubos con código de barras 2D Thermo Scientific™ Matrix™ y Nunc™ y proporciona una flexibilidad del proceso y compatibilidad valiosas en los flujos de trabajo de almacenamiento en entornos de almacenamiento en los ámbitos de descubrimiento de fármacos, biológicos o genómicos.
- VisionMate™ HSX es una valiosa adición a los procesos de almacenamiento que incluyen otros productos Thermo Scientific™:
- Sistema de colocación de tapones de tubos Thermo Scientific™ Capit-All™
- Dispositivo de retirada de tapones de rosca manual de 8 canales Thermo Scientific™
- Sellador automático SuperSealer Thermo Scientific™
Especificaciones
Especificaciones
| duración de batería | Sin batería, alimentación por USB |
| Capacidad de decodificación | Tubos individuales, gradilla única de tubos (gradillas de formato 24, 48, 96 y 384) |
| Método de transferencia de datos | CSV, XLS, XML, Image, ODBC, TCP/IP |
| Incluye | Lector magnético de códigos de barras lineales |
| Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) | 7,9 x 5,9 x 6,3 in (200 x 150 x 160 mm) |
| Garantía | 12 meses |
| Velocidad | Tan solo 1 segundo por gradilla |
| Cantidad | Caja de 1 unidades |
| Tipo | Lector de códigos de barras de alta velocidad |
| Tipo de conexión | USB 2,0+ |
| Mostrar más |