Learn More
Accesorio del lector de códigos de barras 2D de alta velocidad VisionMate™
Código de producto. 11507369
Cambiar vista
Click to view available options
Tipo de conexión:
Puerto USB 2.0
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Tipo de conexión Tamaño de la unidad
11507369 Puerto USB 2.0 cada uno
1 options
NOTA: Solo se puede utilizar cuando el lector de alta velocidad VisionMate y el software están activos.
Código de producto. 11507369 Proveedor Thermo Scientific Matrix N.º de proveedor AB1860
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    622.00€
    568.99€ / paquete de 1
    Ahorro 53.01€
    8% Descuento
En stock
NOTA: Solo se puede utilizar cuando el lector de alta velocidad VisionMate y el software están activos.
Realice un seguimiento de las gradillas de tubos de almacenamiento simultáneamente con los códigos de barras 2D de los tubos utilizando el lector de códigos de barras lineales Thermo ScientificTM VisionMateTM. Lee códigos de barras 1D de gradillas individuales.
El lector de códigos de barras lineales Thermo Scientific™ VisionMate™ se puede conectar magnéticamente a cualquier lado del lector de códigos de barras de alta velocidad VisionMate para leer los códigos de barras lineales utilizados para identificar gradillas individuales. El lector de códigos de barras lineales lee instantáneamente el código de barras 1D y envía los datos del ID de gradilla con los datos 2D de los tubos a la base de datos o al sistema LIMS. El resultado es un mejor seguimiento de las muestras en los flujos de trabajo de almacenamiento.
  • Se conecta fácilmente a su ordenador a través del puerto USB 2.0.
  • Funciona con el lector de alta velocidad VisionMate AB-1850 y 312800.
  • Escanea instantáneamente el código de barras lineal de la gradilla.
  • Conecte el ID de gradilla a los tubos con código de barras 2D para mejorar la capacidad de seguimiento.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Descripción Accesorio del lector de códigos de barras lineales VisionMate
Método de transferencia de datos Lector de datos de teclado
Altura (métrico) 13,3 cm
Altura (imperial) 5,25 in
Anchura (métrico) 5,7 cm
Anchura (imperial) 2,25 in
Fondo (métrico) 10,16 cm
Fondo (imperial) 4 pulg
Peso (métrico) 500 g
Peso (imperial) 1 lb
Para utilizar con (equipo) Lector de códigos de barras de alta velocidad VisionMate AB-1850 y 312800
Accesorios necesarios Lector de códigos de barras de alta velocidad VisionMate y software
Velocidad < 1 segundo
Cantidad 1/paquete, 1/caja
Tipo Lector de códigos de barras
Tipo de conexión Puerto USB 2.0
Mostrar más Mostrar menos
Garantía:
Sujeto a la garantía limitada estándar de 12 meses de Thermo Fisher Scientific™. Consulte los detalles con su representante comercial o en thermoscientific.com.