Learn More
Thermo Scientific™ Lector de códigos de barras de alta velocidad VisionMate™
Description
El lector de códigos de barras de alta velocidad Thermo Scientific™ VisionMate™ descodifica instantáneamente los códigos de barras 2D de los tubos y comparte los datos a la perfección con su sistema LIMS o la base de datos. Lee rápidamente gradillas de tubos en formatos de 24, 48, 96 y 384 sin necesidad de programación por parte del usuario. Ahora, con un lector de códigos de barras lineales estándar que se acopla magnéticamente a la carcasa del lector, la unidad puede hacer un seguimiento simultáneamente de gradillas de tubos leyendo un código de barras lineal colocado o grabado en el lateral de la gradilla. El lector de alta velocidad VisionMate se puede integrar en su plataforma robótica.
- Lee instantáneamente los tubos con códigos de barras 2D en los formatos de 24, 48, 96 y 384 sin necesidad de ajustes de la configuración del software
- Se puede utilizar en sobremesa o en plataformas robóticas a temperatura ambiente y hasta –40°C
- Evita la acumulación de escarcha en la superficie de lectura a temperaturas más bajas.
- El software reconoce automáticamente los formatos de los tubos y se ajusta para obtener una lectura óptima de los parámetros.
- La interfaz gráfica de usuario proporciona varias opciones para la visualización y salida de datos 2D en diversos formatos de archivo
El lector de alta velocidad VisionMate es el complemento perfecto para la oferta de tubos con código de barras 2D Thermo Scientific™ Matrix™ y Nunc™ y proporciona una flexibilidad del proceso y compatibilidad valiosas en los flujos de trabajo de almacenamiento en entornos de almacenamiento en los ámbitos de descubrimiento de fármacos, biológicos o genómicos. El lector de alta velocidad VisionMate es una valiosa adición a los procesos de almacenamiento que incluyen otros productos Thermo Scientific:
- Sellador de tubos Thermo Scientific™ SampleSeal™
- Manipulador de tubos Thermo Scientific™ SampleArray™
- Sistema de colocación de tapones de tubos Thermo Scientific™ Capit-All™
Specifications
Specifications
| Descripción | Lector de códigos de barras de alta velocidad VisionMate |
| Capacidad de decodificación | Gradilla única de tubos en formato de 24, 48, 96, 384 gradillas; Tubo único (en modo de tubo único) |
| Método de transferencia de datos | CSV, PDF, EXCEL, ODBC, TCP/IP |
| Altura (métrico) | 185 mm |
| Altura (imperial) | 7,3 in |
| Anchura (métrico) | 130 mm |
| Anchura (imperial) | 5,1 in |
| Fondo (métrico) | 180 mm |
| Fondo (imperial) | 7,1 in |
| Peso (métrico) | 3,7 kg |
| Show More |
Garantía:
Sujeto a la garantía limitada estándar de 12 meses de Thermo Fisher Scientific™. Consulte los detalles con su representante comercial o en thermoscientific.com.
By clicking Submit, you acknowledge that you may be contacted by Fisher Scientific in regards to the feedback you have provided in this form. We will not share your information for any other purposes. All contact information provided shall also be maintained in accordance with our Privacy Policy.