Descripción
Mida, analice y exporte datos con rapidez y facilidad con el Thermo Scientific™ VISIONlite™ Software. El VISIONlite Software se ha diseñado para el uso con los espectrofotómetros UV-Visible y Visible independientes. Es un software intuitivo que proporciona todo lo necesario para obtener resultados rápidos y exactos.
El VISIONlite 5 Software amplía la capacidad del instrumento, ya que ofrece un almacenamiento de datos y métodos para los siguientes espectrofotómetros Thermo Scientific™:
Espectrofotómetro SPECTRONIC™ 200
Espectrofotómetro Visible GENESYS™ 20
Espectrofotómetros UV-Visible y Visible GENESYS™ 10S
Espectrofotómetro Evolution 60S
Espectrofotómetro Evolution 300
Las mejoras del software VISIONlite incluyen:
Barrido:
- Selección de picos para identificar y etiquetar picos o valles de longitud de onda
- Importación, guardado o exportación de datos en formato nativo o CSV para facilitar su archivo y la generación de informes
- Escala automática de datos y controles de zoom sencillos para exámenes detallados de espectros
estática: Para SPECTRONIC 200 y GENESYS 30, mida las reacciones cinéticas multicelda en paralelo o en serie
- Cálculo automático de la actividad enzimática
- Almacenamiento automático de datos e importación o exportación de los datos en formato CSV
- Mida hasta 100 muestras en un único conjunto de datos
Fijo:
- Mida en una o varias longitudes de onda
- Aplique factores y ecuaciones a los datos para generar resultados directamente
- Opciones de suma, resta, relación y corrección de la línea base
- Realice pruebas biológicas estándar utilizando los métodos de proteínas y ADN preprogramados
Quant: Mayor cantidad de patrones y opciones de ajuste de curva no lineal que la que se puede lograr con control local en los espectrofotómetros Thermo Scientific SPECTRONIC 200 y GENESYS 30
Especificaciones
Especificaciones
| Tipo | Software VISIONlite para el análisis de vino (EN) |
| Para utilizar con (equipo) | Espectrofotómetros Thermo Scientific GENESYS 40, 50, 140, 150, 180, BioMate 160, Evolution 201, 220, 260 Bio, 350 |
| Incluye | USB con instalador de software y manual de usuario (en inglés y alemán). Idiomas de pantalla: Inglés, alemán, español, portugués, francés, italiano, ruso y coreano. |
| Accesorios necesarios | Cable de interfaz 840-312200 para los espectrofotómetros Thermo Scientific GENESYS 40-180 y BioMate 160. |