Learn More
KARTELL Bomba para líquidos viscosos
Código de producto. 10090971
Cambiar vista
Click to view available options
Caudal:
6 gal/min.
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Caudal Tamaño de la unidad
10090971 6 gal/min. cada uno
1 options
S\u00F3lo puede pedir hasta el stock disponible. Cuando se haya identificado un art\u00EDculo alternativo, se mostrar\u00E1 a continuaci\u00F3n
Código de producto. 10090971 Proveedor KARTELL N.º de proveedor 02004004
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    188.00€
    155.21€ / paquete de 1
    Ahorro 32.79€
    17% Descuento
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
Edge
Añadir a la cesta
S\u00F3lo puede pedir hasta el stock disponible. Cuando se haya identificado un art\u00EDculo alternativo, se mostrar\u00E1 a continuaci\u00F3n
La bomba para líquidos viscosos es una bomba versátil que tiene una capacidad de hasta 6 galones por minuto.
  • Bomba dosificadora fabricada en PP accionada por un único movimiento de palanca.
  • Suministro de aproximadamente 10 onzas (aprox. 300 mL) por descarga, con una capacidad de 6 galones por minuto (aprox. 22 a 23 litros/min).
  • Manejará los materiales más viscosos (equivalente al aceite SAE 90).
  • La orientación de la espiga de 360° permite versatilidad en la dispensación.
  • Completo con vástago.
Especificaciones
Caudal 6 gal/min.
Tipo Bomba de líquido