Learn More
Eppendorf™ ViscoTip™ - Punta de la jeringa
Código de producto. 15899312 Tienda Eppendorf Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Volumen (métrico):
10 mL
Tamaño de la unidad:
paquete de 100
Código de producto. Volumen (métrico) Tamaño de la unidad
15899312 10 mL paquete de 100
1 options
Código de producto. 15899312 Proveedor Eppendorf™ N.º de proveedor 0030089502
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    137.00€
    122.00€ / paquete de 100
    Ahorro 15.00€
    10% Descuento
Ver todas las promociones
En stock
Añadir a la cesta
Edge
Eppendorf ViscoTip™ Las puntas de jeringa de calidad “Eppendorf” se destacan en el manejo de líquidos viscosos con una precisión inigualable. Ideales para bioquímica y biología molecular, garantizan una mínima retención de muestra y una eficiencia ergonómica en las tareas de laboratorio.
  • Especializado para líquidos con una viscosidad dinámica de 200 mPa*s a 14.000 mPa*s
  • Para dispensar volúmenes a partir de 100 μL a 10 mL en incrementos de 10 μL
  • Hazle la vida más fácil a tu instrumento: El nuevo diseño de la punta significa que se utilizan fuerzas de operación significativamente menores, lo que acelera el trabajo y reduce el consumo de energía.
  • No pierdas el tiempo calculando: Reconocimiento automático de propinas y cálculo de volumen en Repeater™ M4/E3/E3x
  • Libre de lixiviados y agentes deslizantes: El ViscoTip está libre de lixiviables que interfieren con el experimento (por ejemplo, agentes deslizantes, biocidas, plastificantes)
  • Ahorre tiempo encontrando la punta adecuada: El anillo doble codificado por colores y la escala de volumen continua distinguen el ViscoTip de Combitips™ avanzado
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Volumen (métrico) 10 mL
Dispensación por volumen (métrico) 10 ml
Esterilidad No estéril
Declaraciones de limpieza Eppendorf Calidad (no estéril)
Para utilizar con (aplicación) Líquidos muy viscosos
Envase Paquete de 100 (4 bolsas x 25 unidades)
Cantidad Paquete de 100 (4 bolsas de 25)
Tipo de producto Punta de jeringa
Código de color Naranja
Para utilizar con (equipo) Multipipeta
Graduado Sí
Línea de productos ViscoTip
Graduaciones 10 μl