missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Thermo Scientific™ Viscosity Standards for Rheometer Calibration

Código de producto. 10798962 Tienda Thermo Scientific Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Volumen (métrico):
100 mL
500 mL
Intervalo de viscosidad:
1900 mPaS (20 °C)
33 mPaS (20 °C)
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Volumen (métrico) Intervalo de viscosidad
10798962 100 mL 1900 mPaS (20 °C)
10669603 500 mL 33 mPaS (20 °C)
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 10798962 Proveedor Thermo Scientific™ N.º de proveedor 0825044
 Artículo restringido

Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.

Solicite el precio de este artículo aquí.

missing translation for 'validMainframeMsg'

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Thermo Scientific viscosity standards used for rheometer calibration enables the verification of the accuracy of rheological measurements.

To ensure the proper functioning and accuracy of measuring instrument a regularly check of the functionality and calibration of viscometer or rheometer is essential. This can be conveniently achieved by measuring a Newtonian liquid with a certified viscosity value. To facilitate this process, a variety of standard liquids with different viscosity values, uncertainties, reference temperatures, and chemical compositions are readily accessible. These standard liquids serve as reliable benchmarks for verifying the accuracy and reliability of the measuring instruments.

All Thermo Scientific viscosity standards are delivered with a certified viscosity at different temperatures: 20 °, 23 ° or 25 ° available in different quantities (100 mL or 500 mL).

Alternatively, a complete validation kit is available containing Newtonian reference fluids for rotational tests and a visco-elastic sample with a known crossover, to validate the performance in oscillatory mode. For more information see the product description 'Well prepared good results' (P063).

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Tipo Test Fluid
Descripción E2000 Standard
Intervalo de viscosidad 1900 mPaS (20 °C)
Certificaciones/conformidad EU Safety Certificate: 1900 mPas (20°C)
Volumen (métrico) 100 mL
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.