Learn More
Viscosity standard, Specpure™, nominally 930cSt @ 40 and 82cSt @ 100
Descripción
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Viscosity standard |
| Nombre de nota | Nominally 930cSt at 40 and 82cSt at 100 |
| CAS | 8042-47-5 |
| Forma física | Líquido |
| Fórmula molecular | C16H10N2Na2O7S2 |
| Número MDL | MFCD00084411 |
| Clave InChI | AEOVEGJBKQQFOP-DDVLFWKVSA-L |
| SMILES | C1=CC=C(C=C1)NN=C2C(=O)C=CC3=CC(=CC(=C32)S(=O)(=O)[O-])S(=O)(=O)[O-].[Na+].[Na+] |
| Nombre IUPAC | Disodio;(8Z)-7-oxo-8-(fenilhidraziniliden)naftalen-1,3-disulfonato |
| Peso molecular (g/mol) | 452.363 |
| Mostrar más |