Learn More
Estándar de viscosidad, Specpure™, nominalmente 30cSt A 40° y 5,3cSt a 100°, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15416915
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
500 mL
Tamaño de la unidad:
500 ml
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
15416915 500 mL 500 ml
1 options
Código de producto. 15416915 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor 045340.AP
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Viscosity standard
Nombre de nota Nominally 30cSt at 40°C and 5.3cSt at 100°C
CAS 8042-47-5
Olor Odorless
Temperatura de inflamación >110°C (230°F)
Forma física Líquido
Fórmula molecular C16H10N2Na2O7S2
Número MDL MFCD00084411
Color Incolora
Clave InChI AEOVEGJBKQQFOP-DDVLFWKVSA-L
SMILES C1=CC=C(C=C1)NN=C2C(=O)C=CC3=CC(=CC(=C32)S(=O)(=O)[O-])S(=O)(=O)[O-].[Na+].[Na+]
Nombre IUPAC Disodio;(8Z)-7-oxo-8-(fenilhidraziniliden)naftalen-1,3-disulfonato
Peso molecular (g/mol) 452.363
PubChem CID 9566064
Cantidad 500 mL
Grado Specpure
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • Viscosity standard, Specpure
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Toxicidad por aspiración Categoría 1
Indicaciones de peligro
  • H304-Puede ser mortal en caso de ingestión y penetración en las vías respiratorias.
Consejos de prudencia
  • P301+P310-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
  • P331-NO provocar el vómito.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: White mineral oil, petroleum