Learn More
Estándar de viscosidad, Specpure™, nominalmente 10 cSt a 40 y 2,7 cSt a 100, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15417375
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
500 mL
Tamaño de la unidad:
500 ml
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
15417375 500 mL 500 ml
1 options
Código de producto. 15417375 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor 047036.AP
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
CAS: 8042-47-5 | C16H10N2Na2O7S2 | 452.363 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Viscosity standard
Nombre de nota Nominally 10cSt at 40 and 2.7cSt at 100
CAS 8042-47-5
Olor Odorless
Temperatura de inflamación >110°C (230°F)
Forma física Líquido
Fórmula molecular C16H10N2Na2O7S2
Número MDL MFCD00084411
Clave InChI AEOVEGJBKQQFOP-DDVLFWKVSA-L
SMILES C1=CC=C(C=C1)NN=C2C(=O)C=CC3=CC(=CC(=C32)S(=O)(=O)[O-])S(=O)(=O)[O-].[Na+].[Na+]
Nombre IUPAC Disodio;(8Z)-7-oxo-8-(fenilhidraziniliden)naftalen-1,3-disulfonato
Peso molecular (g/mol) 452.363
PubChem CID 9566064
Cantidad 500 mL
Grado Specpure