Learn More
Estándar de viscosidad, Specpure™, nominalmente 100cSt A 40° y 16,8cSt a 100°, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15407375
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
500 mL
Tamaño de la unidad:
500 ml
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
15407375 500 mL 500 ml
1 options
Código de producto. 15407375 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor 047033.AP
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 21-12-2026
Añadir a la cesta
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Viscosity standard
Nombre de nota Nominally 100cSt at 40°C and 16.8cSt at 100°C
CAS 8042-47-5
Forma física Líquido
Fórmula molecular C16H10N2Na2O7S2
Número MDL MFCD00084411
Clave InChI AEOVEGJBKQQFOP-DDVLFWKVSA-L
SMILES C1=CC=C(C=C1)NN=C2C(=O)C=CC3=CC(=CC(=C32)S(=O)(=O)[O-])S(=O)(=O)[O-].[Na+].[Na+]
Nombre IUPAC Disodio;(8Z)-7-oxo-8-(fenilhidraziniliden)naftalen-1,3-disulfonato
Peso molecular (g/mol) 452.363
PubChem CID 9566064
Cantidad 500 mL
Grado Specpure