Learn More
Estándar de viscosidad: 60 cSt a 40 °C y 11,4 cSt a 100 °C, VHG™
Descripción
Estándar de viscosidad: 60 cSt a 40 °C y 11,4 cSt a 100 °C
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Viscosity |
| Métodos | Viscometer |
| Nombres de analitos o componentes | Viscosity |
| Condiciones de envío | Room Temperature |
| Concentración | 60 cSt |
| Certificaciones/conformidad | ISO 17034 |
| Solvent or Matrix | Hydrocarbons |
| Cantidad | 500 mL |