Learn More
Estándar de viscosidad: 500 cSt a 40 °C y 52 cSt a 100 °C, VHG™
Código de producto. 17941516
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
500 mL
Tamaño de la unidad:
500 ml
17941516 500 mL 500 ml
1 options
Código de producto. 17941516 Proveedor VHG Labs N.º de proveedor VHGVISC500500
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 04-09-2026
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
VHG Labs ofertas ISO 17034 materiales de referencia certificados metaloorgánicos e inorgánicos acuosos para análisis de aceite, combustible y refrigerante, así como una variedad de estándares certificados para aplicaciones ambientales, farmacéuticas e industriales.
Estándar de viscosidad: 500 cSt a 40 °C y 52 cSt a 100 °C
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Viscosity
Métodos Viscometer
Nombres de analitos o componentes Viscosity
Condiciones de envío Room Temperature
Concentración 500 cSt
Certificaciones/conformidad ISO 17034
Solvent or Matrix Hydrocarbons
Cantidad 500 mL