Learn More
Viscosidad estándar, 11 mm2/s, Poulten Selfe™
Código de producto. 13131123
Change view
Click to view available options
Cantidad:
500 mL
Tamaño de la unidad:
500 ml
13131123 500 mL 500 ml
1 options
Código de producto. 13131123 Proveedor Poulten Selfe N.º de proveedor 2700V05
  • PSL ha demostrado que cumple con ISO 17025 y ha sido acreditado para fabricar, calibrar y certificar aceites de viscosidad según UKAS. Patrones de aceite de viscosidad cinemática según lo especificado en ISO 3104-3105, ASTM D445-D446, IP71, ASTM D2170, BS 188. Viscosidades nominales (mm2s-1, cSt) - cinemáticas. Viscosidades nominales (mPas, cP) - dinámicas.
  • Aceites patrones de viscosidad
    Los aceites patrones de viscosidad de PSL se suministran con certificados de calibración UKAS, que garantizan al usuario, de forma oficial, la competencia de los trabajos de calibración realizados. Los certificados de calibración UKAS proporcionan varias temperaturas, como se muestra en la tabla siguiente, junto con las incertidumbres de medición. Los aceites patrones de viscosidad de PSL, suministrados en recipientes de 500 ml, son de carácter newtoniano y adecuados para su uso con muchos tipos de viscosímetros, incluidos, en particular, viscosímetros capilares y rotacionales de vidrio, así como vasos de circulación.
Especificaciones
Viscosidad 11mm2/sec. at 20°C Kinematic Viscosity
Cantidad 500 mL
compliance-icons
Nombre del producto
  • 500 ML Viscosity oil standards kinematic / dynamic
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Toxicidad por aspiración Categoría 1
Indicaciones de peligro
  • H304-Puede ser mortal en caso de ingestión y penetración en las vías respiratorias.
Consejos de prudencia
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.
  • P310-Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
  • P501b-Eliminar el contenido/el recipiente en conforme a la reglamentación local/regional/nacional/internacional.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: Hydrocarbons, C11-C14