Learn More
Estándar de referencia de viscosidad: aproximadamente 100 cSt °a 40 °C y aproximadamente 16,8 cSt a 100 °C, VHG™
Código de producto. 17971006
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mL
500 mL
Tamaño de la unidad:
100 ml
500 ml
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
17971006 100 mL 100 ml
17951856 500 mL 500 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 17971006 Proveedor VHG Labs N.º de proveedor VHGVISC100A100
 Artículo restringido
VHG Labs ofertas ISO 17034 materiales de referencia certificados metaloorgánicos e inorgánicos acuosos para análisis de aceite, combustible y refrigerante, así como una variedad de estándares certificados para aplicaciones ambientales, farmacéuticas e industriales.
Estándar de referencia de viscosidad: aproximadamente 100 cSt a 40 °C y aproximadamente 16,8 cSt a 100 °C.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Viscosity
Métodos Viscosímetro
Nombres de analitos o componentes Viscosity
Condiciones de envío Temperatura ambiente
Concentración 100 cSt
Certificaciones/conformidad ISO 17034
Solvent or Matrix Hidrocarburos
Cantidad 100 mL