Learn More
Paragon Scientific™ Medios de baño de viscosidad; líquido de silicona 20 cSt a 25 °C para uso de 90 a 135 °C
Código de producto. 15999929
Cambiar vista
Click to view available options
Capacidad (métrico):
5 l
20 l
Tamaño de la unidad:
20 litros
5 litros
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Capacidad (métrico) Tamaño de la unidad
15999929 5 l 5 litros
15989929 20 l 20 litros
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15999929 Proveedor Paragon Scientific™ N.º de proveedor BM65L
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 30-12-2026
Formulado con materias primas de alta calidad para facilitar una óptima visibilidad, máxima estabilidad térmica y eficiencia de los baños termostáticos. La baja viscosidad ayuda a disipar las burbujas de aire, lo que puede provocar problemas de detección en los sistemas automáticos y garantiza la optimización de la estabilidad y uniformidad del baño.
  • Medios de baño científicos Paragon
  • Líquido de silicona 20 cSt a 25 °C para uso de 90 a 135 °C
  • Embalaje de seguridad a prueba de manipulación
  • Fabricado en el Reino Unido
Especificaciones
Capacidad (métrico) 5 l
Intervalo de temperatura 90 °C a 135 °C