Learn More
SI Analytics™ Unidad básica de detección óptica
Código de producto. 10551013 Tienda SI Analytics Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Tensión:
230 V
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Tensión Tamaño de la unidad
10551013 230 V cada uno
1 options
Código de producto. 10551013 Proveedor SI Analytics™ N.º de proveedor 285415709
Fecha estimada de envoi: 14-12-2026
La unidad básica SI Analytics™ de detección óptica incluye ViscoPump II y un miniteclado.
  • Compatible con tensiones de 95 V a 230 V
  • Incluye 1 unidad ViscoPump II y miniteclado
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Tipo de producto ViscoPump II y miniteclado
Tensión 230 V