Learn More
Poulten Selfe™ Soporte de viscosímetro
Specifications
Specifications
| Tipo de producto | Ubbelohde Soporte para viscosímetro |
| Para utilizar con (equipo) | Ubbelohde Viscosímetro de nivel suspendido |
| Para utilizar con (aplicación) | Abertura de baño de 50 mm |
| Tamaño | De 1 a 4 |