Learn More
Poulten Selfe™ Viscosímetro de caída de esfera
Código de producto. 13191003
Cambiar vista
Click to view available options
Tipo de producto:
Viscosímetro de bola descendente
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Tipo de producto Tamaño de la unidad
13191003 Viscosímetro de bola descendente cada uno
1 options
Código de producto. 13191003 Proveedor Poulten Selfe™ N.º de proveedor 1715/03
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    122.00€
    118.86€ / paquete de 1
    Ahorro 3.14€
    2% Descuento
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 05-01-2027
Para líquidos transparentes de alta viscosidad que posean características de flujo newtoniano
Para líquidos transparentes de alta viscosidad que posean características de flujo newtoniano. No requiere líquido de calibración. Tubo de caída de vidrio borosilicatado de 40 mm de diámetro, graduado en seis puntos, montado por medio de una junta 24–29 con un tapón que tiene un tubo de liberación de esfera con 5 mm de diámetro, embudo superior y pequeño orificio de ventilación. Sin esferas.
Especificaciones
Tipo de producto Viscosímetro de bola descendente