Learn More
HUBER Baño de circulación Visco 3 Clear View
Código de producto. 13331849
Cambiar vista
Click to view available options
Capacidad (métrico):
30 l
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Capacidad (métrico) Tamaño de la unidad
13331849 30 l cada uno
1 options
Código de producto. 13331849 Proveedor HUBER N.º de proveedor 2001.0006.01
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    5010.00€
    4664.52€ / paquete de 1
    Ahorro 345.48€
    6% Descuento
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 22-12-2026
Los termostatos visco son adecuados para tareas de medición con viscómetros capilares o para el uso de densitómetros. Los dispositivos ofrecen la máxima estabilidad de temperatura para una distribución óptima de la temperatura en el baño del termostato.
CC-130A Visco 3 con controlador «Pilot ONE»
  • Baño de circulación Clear View
  • Intervalo de temperatura: de (15) 28 °C a 100 °C
  • Capacidad calorífica: 1,5/2,1 kW
  • Máx. presión de la bomba: 27 l/min / 0,7 bar
  • Conexión de la bomba: M16 x 1 macho
  • Volumen del baño: 30L
  • Fuente de alimentación: De 200 a 240 V 1∼/2∼ 50/60 Hz
Especificaciones
Capacidad (métrico) 30 l
Para utilizar con (equipo) Viscosímetros, densitómetros
Intervalo de temperatura De 28 °C a 100 °C
Incluye Pilot ONE
Modelo CC-130 A Visco 3
Estabilidad de la temperatura ±0.01°C
Requisitos eléctricos de 200 V a 240 V, 1∼/2∼ 50/60 Hz
Tensión 220/240 V
Frecuencia 50/60 Hz