Learn More
Thermo Scientific™ Sistema de identificación de viales Virtuoso™
Código de producto. 15201918
Cambiar vista
Click to view available options
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Tamaño de la unidad
15201918 cada uno
1 options
Código de producto. 15201918 Proveedor Thermo Scientific™ N.º de proveedor 60180VT100
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Elimine los errores del etiquetado manual de viales. Este dispositivo de información-etiquetado avanzado garantiza una identificación de muestras exacta y aumenta la productividad.
El sistema de identificación de viales Thermo Scientific™ Virtuoso™ es una opción para etiquetar viales de manera manual y sin errores convirtiendo una tarea necesaria en un componente de valor añadido en el flujo de trabajo del laboratorio. Con sus capacidades de etiquetado avanzadas, el sistema Virtuoso garantiza una identificación precisa de los viales y datos fiables, y aumenta la productividad del laboratorio. Utilice la pantalla táctil del sistema y las capacidades de red para transferir texto, gráficos, códigos de barras y logotipos directamente a los viales.
Cubre sus necesidades de etiquetado
  • Completamente cargado con plantillas estándar o totalmente definidas por el usuario
Aumenta la productividad
  • Elimina el etiquetado manual de viales propenso a errores.
  • Etiquete un vial en tan solo 5 segundos.
  • Mejore la eficiencia de etiquetado mediante la descarga de listas de muestras.
  • Simplifique la identificación de las muestras de los viales.
Produce un etiquetado de alta calidad
  • Resiste disolventes comunes del laboratorio, borrones y rasgados
Proporciona un avanzado sistema de información y de etiquetado en un único dispositivo
  • Diseñado por experimentados científicos analíticos.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Línea de productos Virtuoso
Tipo de producto Vial Identification System
Certificaciones/conformidad Pollution Level 2
Altura (imperial) 11.61 in.
Altura (métrico) 295 mm
Longitud (imperial) 7.87 in.
Longitud (métrico) 200 mm
Fuente de alimentación Universal power supply 100-240V AC
Anchura (métrico) 140 mm
Periodo de garantía limitado: Este producto está sujeto a todos los requisitos de la garantía y a las exclusiones establecidas por nuestros términos y condiciones de venta. El plazo de garantía comienza a partir de la fecha del envío del producto y finaliza tras noventa (90) días. Exención de responsabilidad de la restricción de uso para investigación interna: cualquier restricción impuesta al comprador para utilizar el producto o productos únicamente para fines de investigación interna no se aplica al producto o productos que aparecen en las páginas web asociadas a esta declaración.