Learn More
Thermo Scientific™ Viales de capsular o a presión ámbar de apertura ancha de 11 mm con V-Patch Virtuoso™.
Código de producto. 15688948
Change view
Click to view available options
Tipo de producto:
Vial con tapa a presión
Vial con tapón para encapsular
Tamaño de la unidad:
paquete de 100
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Tipo de producto unitSize
15688948 Vial con tapa a presión paquete de 100
15508760 Vial con tapón para encapsular paquete de 100
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15688948 Proveedor Thermo Scientific™ N.º de proveedor 60180VT303A
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Garantice una alta calidad de la impresión y fiabilidad en los datos de las muestras en viales de capsular o a presión ámbar diseñados para el sistema de identificación de viales Thermo Scientific™ Virtuoso™.
Garantice la fiabilidad e integridad de los datos de las muestras. Los viales a presión/para encapsular de vidrio ámbar de boca ancha de 11 mm con V-Patch Thermo Scientific™ Virtuoso™ se han diseñado exclusivamente para su uso con el sistema de identificación de viales Virtuoso. El sistema Virtuoso imprime la información de las muestras directamente en el V-Patch de los viales para garantizar la integridad de las etiquetas y de los datos de las muestras. Para cerrar estos viales, utilice tapones de cierre a presión o cierres de sellos de rosca de aluminio.
Estos viales de vidrio ámbar de 11 mm de alta calidad son de 2 mL, 12 x 32 mm y se ajustan a la mayoría de marcas de muestreadores automáticos. Fabricados con vidrio ámbar de borosilicato de expansión 33 de calidad superior (tipo 51A), cumplen todos los requisitos de la farmacopea de Estados Unidos, de la Unión Europea y de Japón.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Descripción Vial con parte superior a presión de vidrio ámbar con V-Patch
Color Ámbar
Diámetro exterior (imperial) 12 mm
Material Vidrio
Volumen (métrico) 2 mL
N.° por paquete 100
Volumen residual (métrico) <170 μL
Línea de productos Virtuoso
Tipo de tapón Tapón para capsular/cierre a presión con septos
Cantidad 100/paq.
Tamaño del tapón 11 mm
Marking Spot Sí
Altura (métrico) 32 mm
Tipo de producto Vial con tapa a presión
Mostrar más Mostrar menos
Periodo de garantía limitado: Este producto está sujeto a todos los requisitos de la garantía y a las exclusiones establecidas por nuestros términos y condiciones de venta. El plazo de garantía comienza a partir de la fecha del envío del producto y finaliza tras noventa (90) días. Exención de responsabilidad de la restricción de uso para investigación interna: cualquier restricción impuesta al comprador para utilizar el producto o productos únicamente para fines de investigación interna no se aplica al producto o productos que aparecen en las páginas web asociadas a esta declaración.