Learn More
3M™ Virtua™ Gafas de seguridad
Descripción
- Gafas de seguridad unisex básicas y económicas para protección de un solo uso.
- El diseño envolvente mejora la seguridad del ajuste y evita el deslizamiento
- El diseño proporciona la máxima claridad, una excelente cobertura y un amplio campo de visión
- Fácil de limpiar.
- Paquete económico a granel disponible (paquete de 5)
Especificaciones
Especificaciones
| Revestimiento de lente | Antivaho, Resistente a los arañazos |
| Tinción de lente | Transparente |
| Tipo de producto | Gafas de seguridad |
| Material | Plástico |
| Desechables | Reutilizables |
| Lens Material | Plástico |
| Material del bastidor | Plástico |
| Protección UV | Ninguno |
| Frame Type | Sin marco |