Learn More
Invitrogen™ Kit de referencia de nanopartículas ViroCheck
Código de producto. 17636985
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 Kit
Tamaño de la unidad:
paquete de 25
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
17636985 1 Kit paquete de 25
1 options
Código de producto. 17636985 Proveedor Invitrogen™ N.º de proveedor V10425
Black Friday comienza aquí
Usar código promocional 27984
Ver todas las promociones
 Artículo restringido
En stock
El kit de referencia de nanopartículas ViroCheck se utiliza para la calibración de una unidad de intensidad de fluorescencia para el análisis de citometría de flujo y el análisis de concentración de vesículas extracelulares y virus.
  • Para la calibración de una unidad de intensidad de fluorescencia para el análisis de citometría de flujo y el análisis de concentración de vesículas extracelulares y virus
  • Mediante la aplicación de los estándares de intensidad asignados por el NIST para un fluoróforo determinado, se puede determinar la sensibilidad y precisión del instrumento
  • Esto permite la comparación de datos entre instrumentos de citometría de flujo
  • En combinación con un estándar biológico, estas partículas también se pueden utilizar para cuantificar el nivel de expresión de biomarcadores
Las características del kit de referencia de nanopartículas ViroCheck incluyen:
  • Valores de ERF asignados por el NIST a 15 canales de juego de filtros de citometría de flujo habituales
  • Permite la normalización de la escala de intensidad de fluorescencia para la precisión y sensibilidad del instrumento
  • Concentración de nanopartículas verificada por el NIST para el recuento de muestras biológicas submicrométricas como virus y vesículas extracelulares (EV)
  • Facilita la comparación de datos entre instrumentos
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Contenido y almacenamiento
  • Nanopartículas de referencia similares a FITC de 100 nm
  • Nanopartículas de referencia similares a PE de 100 nm
  • Nanopartículas de referencia similares a APC de 100 nm
  • Nanopartículas de referencia multicolor de 200 nm
  • Nanopartículas de referencia multicolor de 500 nm
Para utilizar con (aplicación) Citometría de flujo
Para utilizar con (equipo) Citómetros de flujo
Nº de pruebas 25 pruebas
Cantidad 1 Kit
Estado normativo RUO
Condiciones de envío De 2° a 8 °C
Estabilidad No congelar