Learn More
(+)-Viridiflorol, TRC
Código de producto. 30138302
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
25 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
25 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30138302 100 mg 100 miligramos
30008747 25 mg 25 miligramos
30009400 10 mg 10 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30138302 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCV673900100MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 552-02-3
Fórmula molecular C15H26O
Peso molecular (g/mol) 222.37
Sinónimo (1aR,4S,4aS,7R,7aS,7bS)-Decahydro-1,1,4,7-tetramethyl-1H-cycloprop[e]azulen-4-ol, Himbaccol, [1aR-(1aα,4β,4aβ,7α,7aβ,7bα)]Decahydro-1,1,4,7-tetramethyl-1H-cycloprop[e]azulen-4-ol, d-Viridiflorol;
Nombre IUPAC (1aR,4S,4aS,7R,7aS,7bS)-1,1,4,7-tetrametil-2,3,4a,5,6,7,7a,7b-octahidro-1aH-ciclopropa[e]azulen-4-ol
SMILES C[C@@H]1CC[C@H]2[C@@H]1[C@H]3[C@H](C3(C)C)CC[C@]2(C)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material (+)-Viridiflorol
Notas de grado de pureza GC
Cantidad 100 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C15H26O/c1-9-5-6-10-12(9)13-11(14(13,2)3)7-8-15(10,4)16/h9-13,16H,5-8H2,1-4H3/t9-,10+,11-,12-,13-,15+/m1/s1
Formula Weight (peso de la fórmula) 222.1984
Porcentaje de pureza >95%