Learn More
Virginiamicina M1-d2, TRC
Código de producto. 30456259
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
0.5 mg
10 mg
Tamaño de la unidad:
0.50 miligramo
10 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30456259 0.5 mg 0.50 miligramo
30449875 10 mg 10 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
Código de producto. 30456259 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCV6738120.5MG
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 22-04-2027
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Virginiamycin M1 15-d2
Notas de grado de pureza HPLC
Fórmula molecular C28 D2 H33 N3 O7
Cantidad 0.5 mg
Sinónimo (3R,4R,5E,10E,12E,14S)-8,9,14,15,24,25-Hexahydro-14-hydroxy-4,12-dimethyl-3-(1-methylethyl)-3H-21,18-nitrilo-1H,22H-pyrrolo[2,1-c][1,8,4,19]dioxadiazacyclotetracosine-1,7,16,22(4H,17H)-tetrone-d2, Mikamycin A-d2, Ostreogrycin A-d2, Antibiotic PA 114A1-d2, Factor M-d2, NSC 244426-d2, PA 114A-d2, Pristinamycin IIA-d2, RP 12536-d2, Staphylomycin M1-d2, Streptogramin A-d2, Vernamycin A-d2
Fórmula InChI InChI=1S/C28H35N3O7/c1-17(2)26-19(4)9-10-24(34)29-11-5-7-18(3)13-20(32)14-21(33)15-25-30-22(16-37-25)27(35)31-12-6-8-23(31)28(36)38-26/h5,7-10,13,16-17,19-20,26,32H,6,11-12,14-15H2,1-4H3,(H,29,34)/b7-5+,10-9+,18-13+/t19-,20-,26-/m1/s1/i14D2
SMILES [2H]C1([2H])[C@H](O)\C=C(/C)\C=C\CNC(=O)\C=C\[C@@H](C)[C@H](OC(=O)C2=CCCN2C(=O)c3coc(CC1=O)n3)C(C)C
Peso molecular (g/mol) 527.6
Formula Weight (peso de la fórmula) 527.2601
Porcentaje de pureza >95