Learn More
Virginiamicina M1 (~90%) (200 ug/mL en metanol), TRC
Código de producto. 30395762
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1x1 mL
Tamaño de la unidad:
1 ml
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30395762 1x1 mL 1 ml
1 options
Código de producto. 30395762 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCKIT07581X1ML
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 22-04-2027
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Virginiamycin M1
CAS 21411-53-0
Fórmula molecular C28 H35 N3 O7
Cantidad 1x1 mL
Sinónimo 3H-21,18-Nitrilo-1H,22H-pyrrolo[2,1-c][1,8,4,19]dioxadiazacyclotetracosine-1,7,16,22(4H,17H)-tetrone, 8,9,14,15,24,25-hexahydro-14-hydroxy-4,12-dimethyl-3-(1-methylethyl)-, (3R,4R,5E,10E,12E,14S)-, Mikamycin A (6CI,8CI), Ostreogrycin A (7CI), Virginiamycin M1, (3R,4R,5E,10E,12E,14S)-8,9,14,15,24,25-Hexahydro-14-hydroxy-4,12-dimethyl-3-(1-methylethyl)-3H-21,18-nitrilo-1H,22H-pyrrolo[2,1-c][1,8,4,19]dioxadiazacyclotetracosine-1,7,16,22(4H,17H)-tetrone, Antibiotic PA 114A, Antibiotic PA 114A1, Factor M, Factor M (antibiotic), NSC 244426, NSC 87432, PA 114A, Pristinamycin II, Pristinamycin IIA, RP 12536, Staphylomycin M1, Streptogramin A, Vernamycin A, [3R-(3R*,4R*,5E,10E,12E,14S*)]-8,9,14,15,24,25-Hexahydro-14-hydroxy-4,12-dimethyl-3-(1-methylethyl)-3H-21,18-nitrilo-1H,22H-pyrrolo[2,1-c][1,8,4,19]dioxadiazacyclotetracosine-1,7,16,22(4H,17H)-tetrone
Fórmula InChI InChI=1S/C28H35N3O7/c1-17(2)26-19(4)9-10-24(34)29-11-5-7-18(3)13-20(32)14-21(33)15-25-30-22(16-37-25)27(35)31-12-6-8-23(31)28(36)38-26/h5,7-10,13,16-17,19-20,26,32H,6,11-12,14-15H2,1-4H3,(H,29,34)/b7-5+,10-9+,18-13+/t19-,20-,26-/m1/s1
SMILES CC(C)[C@H]1OC(=O)C2=CCCN2C(=O)c3coc(CC(=O)C[C@H](O)\C=C(/C)\C=C\CNC(=O)\C=C\[C@H]1C)n3
Peso molecular (g/mol) 525.59
Formula Weight (peso de la fórmula) 525.2475
Concentration or Composition (by Analyte or Components) 200 μg/mL