Learn More
Kimberly-Clark Professional™ Kleenex™ Papel higiénico de doble capa, plegado, 8408, 36 paquetes
Description
- Cada paquete individual de papel higiénico doblado contiene 200 hojas de papel higiénico de 2 capas.
- Papel higiénico plegado de alta calidad con marca y relieve. Kleenex™ Hojas de papel higiénico para crear una mejor experiencia en el baño
- El papel higiénico de 2 capas es suave y lujoso y proporciona un cuidado superior.
- Para el aseguramiento ambiental, esto Kleenex™ El papel higiénico es FSC Certificado, lleva la etiqueta ecológica europea y tiene una descarga fiable.
- Compatible con una variedad de Kimberly-Clark™ dispensadores de papel higiénico
Specifications
Specifications
| Tipo de producto | Papel higiénico doblado |
| Longitud (imperial) | 15,5 in |
| Longitud (métrico) | 18,6 cm |
| Anchura (imperial) | 11,8 in |
| Anchura (métrico) | 12,5 cm |
| Material | Papel |
| Certificaciones/conformidad | Con certificación ISO 14001 e ISO 9001, ecoetiqueta europea y FSC |
| Color | Blanco |
| Dimensiones (L x An) | 12,5 x 18,6 cm |
| Formato | Hojas dobladas individuales |
| Show More |