Learn More
Gibco™ Medio de producción viral
Beskrivelse
Gibco Viral Production Medium is a chemically defined, serum-free, and protein-free medium. It is animal origin-free and specially developed for growth and transfection of Viral Production Cells 2.0 (suspension-adapted HEK 293F-derived cells).
- Medio sin suero, sin proteínas, sin origen animal y de definición química
- Especialmente desarrollado para el crecimiento y la transfección de células de producción viral 2.0 (células HEK 293F derivadas adaptadas a la suspensión)
- Para la producción de virus adeno-asociados (AAV) como parte del sistema de producción AAV sin ayuda AAV-MAX
- Facilita el crecimiento de células de producción viral 2.0 en suspensión a densidades de más de 1,2 x 107 células/ml
- Permite la producción de títulos AAV altos, superiores a 5 x 1010 vg/ml (sin purificar)
- Ayuda al crecimiento y la transfección de células de producción viral 2.0 desde escalas de matraz de agitación hasta de biorreactor
- El medio de producción viral requiere suplementación con el suplemento GlutaMAX de 4 mM (n.º de cat. 35050038) antes de su uso
Tekniske data
Tekniske data
| Línea de células | Células de producción viral 2.0 |
| Tipo de célula | Células HEK 293 |
| Clasificación | Sin suero, sin origen animal, definido químicamente, sin proteínas, Animal Origin-free, Chemically-defined, Protein-free |
| Formulario | Líquido |
| Tipo de producto | Medio de producción AAV |
| Esterilidad | Estéril |
| Con aditivos | Rojo de fenol, Piruvato sódico, Sodium Pyruvate, GlutaMAX |
| Sin aditivos | Sin glutamina |
| Para utilizar con (aplicación) | Producción de AAV |
| Calidad de fabricación | ISO 13485, MDSAP, FDA-registered |
| Vis mere |
Para uso exclusivo en investigación. No apto para uso en procedimientos diagnósticos.
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?