Learn More
Gibco™ Medio de producción viral
Código de producto. 17371889
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 L
6 L
10 L
Tamaño de la unidad:
1 litro
10 litros
paquete de 6
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
17371889 1 L 1 litro
17651536 6 L paquete de 6
17381889 10 L 10 litros
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 17371889 Proveedor Gibco™ N.º de proveedor A4817901
Ahorre hasta un 60% en microbiología
Usar código promocional 28004
Ver todas las promociones
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
Edge
Añadir a la cesta
El medio de producción viral Gibco es un medio químicamente definido, sin suero y sin proteínas. Es libre de material de origen animal y está específicamente desarrollado para el crecimiento y la transfección de células de producción viral 2.0 (células derivadas HEK 293F adaptadas a la suspensión).
Gibco Viral Production Medium is a chemically defined, serum-free, and protein-free medium. It is animal origin-free and specially developed for growth and transfection of Viral Production Cells 2.0 (suspension-adapted HEK 293F-derived cells).
  • Medio sin suero, sin proteínas, sin origen animal y de definición química
  • Especialmente desarrollado para el crecimiento y la transfección de células de producción viral 2.0 (células HEK 293F derivadas adaptadas a la suspensión)
  • Para la producción de virus adeno-asociados (AAV) como parte del sistema de producción AAV sin ayuda AAV-MAX
  • Facilita el crecimiento de células de producción viral 2.0 en suspensión a densidades de más de 1,2 x 107 células/ml
  • Permite la producción de títulos AAV altos, superiores a 5 x 1010 vg/ml (sin purificar)
  • Ayuda al crecimiento y la transfección de células de producción viral 2.0 desde escalas de matraz de agitación hasta de biorreactor
  • El medio de producción viral requiere suplementación con el suplemento GlutaMAX de 4 mM (n.ºde cat. 35050038) antes de su uso
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Línea de células Células de producción viral 2.0
Tipo de célula Células HEK 293
Clasificación Sin suero, sin origen animal, definido químicamente, sin proteínas, sin origen animal, definido químicamente, sin proteínas
Formulario Líquido
Tipo de producto Medio de producción AAV
Esterilidad Estéril
Con aditivos Glucosa, Rojo de fenol, Sodium Pyruvate, GlutaMAX
Sin aditivos Sin glutamina
Para utilizar con (aplicación) Producción de AAV
Calidad de fabricación ISO 13485, MDSAP, FDA-registered
Línea de productos AAV-MAX
Cantidad 1 L
Condiciones de envío Temperatura ambiente
Formato Frasco
pH 7
Estado normativo RUO: para uso exclusivo en investigación
Contenido y almacenamiento Frasco de 1 l; almacenar a 2-8°C, protegido de la luz
Culture Type Cultivos celulares en suspensión
Sistema de expresión Mamífero